Learn More
1,3-bis(2'bromo-4'-ciano-fenoxi)propano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Bis(2'bromo-4'-cyano-phenoxy)propane |
| CAS | 93840-60-9 |
| Fórmula molecular | C17 H12 Br2 N2 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4,4'-[1,3-Propanediylbis(oxy)]bis[3-bromo-benzonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H12Br2N2O2/c18-14-8-12(10-20)2-4-16(14)22-6-1-7-23-17-5-3-13(11-21)9-15(17)19/h2-5,8-9H,1,6-7H2 |
| SMILES | Brc1cc(ccc1OCCCOc2ccc(cc2Br)C#N)C#N |
| Nombre IUPAC | 3-bromo-4-[3-(2-bromo-4-cianofenoxi)propoxi]benzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 436.097 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 433.927 |