Learn More
1,3-bis(2-((benciloxi)metil)fenil)isobenzofurano, TRC
Código de producto. 30346461
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30346461 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30346461 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB399835100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Bis(2-((benzyloxy)methyl)phenyl)isobenzofuran
CAS 2514955-48-5
Fórmula molecular C7 H6 F N O3
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6FNO3/c8-4-2-6(10)5(9)1-3(4)7(11)12/h1-2,10H,9H2,(H,11,12)
SMILES Nc1cc(C(=O)O)c(F)cc1O
Nombre IUPAC Ácido 5-amino-2-fluoro-4-hidroxibenzoico
Peso molecular (g/mol) 171.126
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.033