Learn More
1,3-bis(2-acetil-3-hidroxifenoxi)-2-hidroxipropano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Bis(2-acetyl-3-hydroxyphenoxy)-2-propanol |
| CAS | 16150-44-0 |
| Fórmula molecular | C19 H20 O7 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,3-Bis(2-acetyl-3-hydroxyphenoxy)-2-propanol, Ethanone, 1,1'-[(2-hydroxy-1,3-propanediyl)bis[oxy(6-hydroxy-2,1-phenylene)]]bis- (9CI), Acetophenone, 2',2'''-[(2-hydroxytrimethylene)dioxy]bis[6'-hydroxy- (8CI), 1,3-Bis(2-acetyl-3-hydroxyphenoxy)-2-hydroxypropane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H20O7/c1-11(20)18-14(23)5-3-7-16(18)25-9-13(22)10-26-17-8-4-6-15(24)19(17)12(2)21/h3-8,13,22-24H,9-10H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)c1c(O)cccc1OCC(O)COc2cccc(O)c2C(=O)C |
| Nombre IUPAC | 1-[2-[3-(2-acetil-3-hidroxifenoxi)-2-hidroxipropoxi]-6-hidroxifenil]etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 360.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 360.1209 |