Learn More
Cloruro de 1,3-bis(2,6-diisopropilfenil)imidazolio, TRC
Código de producto. 30330476
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30330476 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30330476 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB4266552.5G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium Chloride
CAS 250285-32-6
Fórmula molecular C19 H27 F O
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-1H-imidazol-3-ium Chloride, 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-1,3-dihydro-2H-imidazol-2-ylidene Monohydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C19H27FO/c1-18-9-7-13(21)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(20)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,6,13-16,21H,4-5,7-11H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC=C2F
Nombre IUPAC (3S,8R,9S,10R,13S,14S)-17-fluoro-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ol
Peso molecular (g/mol) 290.416
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.205