Learn More
Cloruro de 1,3-bis(2,6-diisopropilfenil)imidazolio, TRC
Código de producto. 30344717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30344717 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30344717 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB426655500MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium Chloride
CAS 250285-32-6
Fórmula molecular C19 H27 F O
Cantidad 500 mg
Sinónimo 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-1H-imidazol-3-ium Chloride, 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-1,3-dihydro-2H-imidazol-2-ylidene Monohydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C19H27FO/c1-18-9-7-13(21)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(20)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,6,13-16,21H,4-5,7-11H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC=C2F
Nombre IUPAC (3S,8R,9S,10R,13S,14S)-17-fluoro-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ol
Peso molecular (g/mol) 290.416
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.205