Learn More
Cloruro de 2,6-bis(1,3-diisopropilfenil)imidazolio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10675903 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10675903 2 g Frasco de vidrio 2 g
1 options
Código de producto. 10675903 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 378310020
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Bis(2, 6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride
CAS 250285-32-6
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De pardo a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C27H37ClN2
Número MDL MFCD02684545
Cantidad 2 g
Sinónimo 1,3-bis 2,6-diisopropylphenyl imidazolium chloride, 1,3-bis 2,6-diisopropylphenyl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1,3-bis 2,6-di-i-propylphenyl imidazolium chloride, ipr hcl, 2,5-bis 2,6-diisopropylphenyl imidazolium chloride, ipr.hcl, 1,3-bis 2,6-bis 1-methylethyl phenyl-1h-imidazolium chloride, 1,3-bis 2,6-di-i-propylphenyl imidazoliumchloride, 1,3-bis-2,6-diisopropyl-phenyl-3h-imidazol-1-ium chloride, 1,3-bis 2,6-bis prop-2-yl phenyl-1h-imidazol-3-ium chloride
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Clave InChI AVJBQMXODCVJCJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].CC(C)C1=CC=CC(C(C)C)=C1N1C=C[N+](=C1)C1=C(C=CC=C1C(C)C)C(C)C
Nombre IUPAC 1,3-bis[2,6-di(propan-2-il)fenil]imidazol-1-io; cloruro
Peso molecular (g/mol) 425.06
PubChem CID 2734913
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.06
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo