Learn More
Cloruro de 2,6-bis(1,3-diisopropilfenil)imidazolio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11456270
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11456270 1 g 1 g
11466270 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11456270 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27150.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 250285-32-6 | C27H37ClN2 | 425.06 g/mol
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride is also used in organic synthesis, as well as a pharmaceutical intermediate. 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium Chloride is used as a reagent in the synthesis of NHC Copper(I) complexes bearing dipyridylamine ligands which exhibit interesting luminescent properties and are potential candidates for organic light-emitting diode applications. 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium Chloride is also used as a reagent in the synthesis of 5,6-Dimethyl-9-oxo-9H-xanthene-4-acetic Acid Methyl Ester (D476595); the methyl ester derivative of the drug Vadimezan (V084950).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 2,6-bis(1,3-diisopropilfenil)imidazolio también se utiliza en la síntesis orgánica, así como intermedio farmacéutico. El cloruro de 1,3-bis(2,6-diisopropilfenil)imidazolio se usa como reactivo en la síntesis de complejos de cobre(i) NHC que portan ligandos de dipiridilamina con propiedades luminiscentes interesantes y son candidatos potenciales para aplicaciones de diodos emisores de luz orgánicos. El cloruro de 1,3-bis(2,6-diisopropilfenil)imidazolio también se utiliza como reactivo en la síntesis de éster metil de ácido 5,6-dimetil-9-oxo-9H-xanteno-4-acético (D476595), el derivado del éster metílico del fármaco Vadimezan (V084950).
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejados los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 250285-32-6
Fórmula molecular C27H37ClN2
Peso molecular (g/mol) 425.06
Número MDL MFCD02684545
Clave InChI AVJBQMXODCVJCJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1,3-bis 2,6-diisopropylphenyl imidazolium chloride, 1,3-bis 2,6-diisopropylphenyl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1,3-bis 2,6-di-i-propylphenyl imidazolium chloride, ipr hcl, 2,5-bis 2,6-diisopropylphenyl imidazolium chloride, ipr.hcl, 1,3-bis 2,6-bis 1-methylethyl phenyl-1h-imidazolium chloride, 1,3-bis 2,6-di-i-propylphenyl imidazoliumchloride, 1,3-bis-2,6-diisopropyl-phenyl-3h-imidazol-1-ium chloride, 1,3-bis 2,6-bis prop-2-yl phenyl-1h-imidazol-3-ium chloride
PubChem CID 2734913
Nombre IUPAC 1,3-bis[2,6-di(propan-2-il)fenil]imidazol-1-io; cloruro
SMILES [Cl-].CC(C)C1=CC=CC(C(C)C)=C1N1C=C[N+](=C1)C1=C(C=CC=C1C(C)C)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride
Punto de fusión ∽280°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.05
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride