Learn More
Sal interna de 1,3-bis[2,6-bis(1-metiletil)fenil]-2-carboxi-1H-imidazolio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Bis[2,6-bis(1-methylethyl)phenyl]-2-carboxy-1H-imidazolium Inner Salt |
| CAS | 917604-39-8 |
| Fórmula molecular | C28H36N2O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H36N2O2/c1-17(2)21-11-9-12-22(18(3)4)25(21)29-15-16-30(27(29)28(31)32)26-23(19(5)6)13-10-14-24(26)20(7)8/h9-20H,1-8H3 |
| SMILES | O=C(C1=[N+](C2=C(C(C)C)C=CC=C2C(C)C)C=CN1C3=C(C(C)C)C=CC=C3C(C)C)[O-] |
| Nombre IUPAC | 1,3-bis[2,6-di(propan-2-il)fenil]imidazol-1-io-2-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 432.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 432.2777 |