Learn More
1,3-bis(2,5-dimetilfenoxi)propano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Bis(2,5-dimethylphenoxy)propane |
| CAS | 415724-02-6 |
| Fórmula molecular | C19 H24 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Benzene, 1,1'-[1,3-propanediylbis(oxy)]bis[2,5-dimethyl- (9CI), 1,3-Bis(2,5-dimethylphenoxy)propane, Gemfibrozil Imp. H (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H24O2/c1-14-6-8-16(3)18(12-14)20-10-5-11-21-19-13-15(2)7-9-17(19)4/h6-9,12-13H,5,10-11H2,1-4H3 |
| SMILES | Cc1ccc(C)c(OCCCOc2cc(C)ccc2C)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-[3-(2,5-dimetilfenoxi)propoxi]-1,4-dimetilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 284.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.1776 |