Learn More
1,3-bis(2,5-dimetilfenoxi)propano, Mikromol
Código de producto. 30458500
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30458500 4 x 25 mg 100 miligramos
30051828 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30458500 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0641.0200254AMP
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1,3-bis(2,5-dimetilfenoxi)propano, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Bis(2,5-dimethylphenoxy)propane
CAS 415724-02-6
Nombres de analitos o componentes 1,3-Bis(2,5-dimethylphenoxy)propane
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H24 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Gemfibrozil Imp. H (EP), Benzene, 1,1'-[1,3-propanediylbis(oxy)]bis[2,5-dimethyl- (9CI), 1,3-Bis(2,5-dimethylphenoxy)propane, Gemfibrozil Impurity H
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24O2/c1-14-6-8-16(3)18(12-14)20-10-5-11-21-19-13-15(2)7-9-17(19)4/h6-9,12-13H,5,10-11H2,1-4H3
Tipo de solución Neat
SMILES Cc1ccc(C)c(OCCCOc2cc(C)ccc2C)c1
Nombre IUPAC 2-[3-(2,5-dimetilfenoxi)propoxi]-1,4-dimetilbenceno
Peso molecular (g/mol) 284.39
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.1776 g/mol