Learn More
Cloruro de 1,3-bis(2,4,6-trimetilfenil)imidazolio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10051741 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10051741 1 g Frasco de vidrio 1 g
10299743 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10051741 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 356190010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 141556-45-8 | C21H25ClN2 | 340.90 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141556-45-8
Fórmula molecular C21H25ClN2
Peso molecular (g/mol) 340.90
Número MDL MFCD02684541
Clave InChI OTOSIXGMLYKKOW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1,3-bis 2,4,6-trimethylphenyl imidazolium chloride, 1,3-dimesityl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1,3-dimesitylimidazolium chloride, 1,3-bis mesityl imidazolium chloride, imes.hcl, 1,3-bis 2,4,6-trimethylphenyl imidazoliumchloride, 1,3-2,4,6-trimethylphenyl imidazolium chloride, 1,3-bis-2,4,6-trimethylphenyl-1h-imidazolium chloride, 1,3-bis-2,4,6-trimethyl-phenyl-3h-imidazol-1-ium chloride, 1,3-dihydro-1,3-dimesityl-2h-imidazol-2-ylidene monohydrochloride
PubChem CID 2734211
Nombre IUPAC 1,3-bis(2,4,6-trimetilfenil)imidazol-1-io; cloruro
SMILES [Cl-].CC1=CC(C)=C(N2C=C[N+](=C2)C2=C(C)C=C(C)C=C2C)C(C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolium chloride
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.9
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolium chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.