Learn More
Cloruro de 1,3-bis(2,4,6-trimetilfenil)imidazolidinio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10669604 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10669604 1 g Frasco de vidrio 1 g
10494705 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10669604 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 378330010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 173035-10-4 | C21H27ClN2 | 342.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 173035-10-4
Fórmula molecular C21H27ClN2
Peso molecular (g/mol) 342.91
Número MDL MFCD09039279
Clave InChI COGMCBFILULEOS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1,3-dimesitylimidazolidine hydrochloride, 1,3-bis 2,4,6-trimethylphenyl-imidazolidinium-chloride, 1,3-dimesitylimidazolidine, chloride salt, 1,3-bis-2,4,6-trimethyl-phenyl-imidazolidin-1-ium chloride, 1,3-bis 2,4,6-trimethylphenyl imidazolidine hydrochloride
Nombre IUPAC 1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)-4,5-dihydro-3H-1λ⁵-imidazol-1-ylium chloride
SMILES [Cl-].CC1=CC(C)=C(N2CC[N+](=C2)C2=C(C)C=C(C)C=C2C)C(C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolidinium chloride
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 280°C to 286°C
Color Beige a marrón rosáceo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.91
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo