Learn More
[1,3-Bis(2,4,6-trimetilfenilo)-2-imidazolidinilideno] Dicloro(o-isopropoxifenilmetileno)rutenio, TRC
Código de producto. 17974435
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17974435 500 mg 500 miligramos
17942755 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17974435 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB588655500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 301224-40-8
Fórmula molecular C31 H38 Cl2 N2 O Ru
Peso molecular (g/mol) 626.62
Sinónimo (SP-5-41)-[1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)-2-imidazolidinylidene]dichloro[[2-(1-methylethoxy-κO)phenyl]methylene-κC]ruthenium, (1,3-Dimesityl-2-imidazolidinylidene)(o-isopropoxyphenylmethylene)ruthenium Dichloride, Grubbs-Hoveyda 2nd Generation Catalyst, Grubbs-Hoveyda Catalyst, Hoveyda II Catalyst, Hoveyda Catalyst, Hoveyda Second Generation Catalyst, Hoveyda-Grubbs 2nd Generation Catalyst, Hoveyda-Grubbs Catalyst, Hoveyda-Grubbs Catalyst 2nd. Generation, Hoveyda-Grubbs Second Generation Catalyst, Second Generation Hoveyda Grubbs Catalyst, Second-generation Hoveyda Catalyst
Nombre IUPAC [1,3-bis(2,4,6-trimetilfenil)imidazolidina-2-ilideno]-dicloro-[(2-isopropoxifenil)metileno]rutenio
SMILES CC(C)Oc1ccccc1C=[Ru](=C2N(CCN2c3c(C)cc(C)cc3C)c4c(C)cc(C)cc4C)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)-2-imidazolidinylidene] Dichloro(o-isopropoxyphenylmethylene)ruthenium
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26N2.C10H12O.2ClH.Ru/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;1-8(2)11-10-7-5-4-6-9(10)3;;;/h9-12H,7-8H2,1-6H3;3-8H,1-2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 626.1405