Learn More
Tetrafluoroborato de 1,3-bis(1-adamantil)imidazolio, Thermo Scientific™
Código de producto. 15457647
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15457647 1 g 1 g
15467647 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15457647 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H36330.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 286014-42-4
Fórmula molecular C23H33BF4N2
Peso molecular (g/mol) 424.335
Número MDL MFCD04973311
Clave InChI KVWCCJYLKCSVME-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-bis 1-adamantyl imidazolium tetrafluoroborate, 1,3-di 1-adamantyl imidazolium tetrafluoroborate, 1,3-di adamantan-1-yl-1h-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, 1,3-bis adamantan-1-yl-1??-imidazol-1-ylium tetrafluoroborate, iad.hbf4, acmc-209h3n, 1,3-diadamantyl-imidazolium tetrafluoroborate, 1,3-di 1-adamantyl imidazoliumtetrafluoroborate, 1,3-bis tricyclo 3.3.1.13,7 dec-1-yl-1h-imidazolium tetrafluoroborate
PubChem CID 16218105
Nombre IUPAC 1,3-bis(1-adamantil)imidazol-1-io; tetrafluoroborato
SMILES [B-](F)(F)(F)F.C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)N4C=C[N+](=C4)C56CC7CC(C5)CC(C7)C6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Bis(1-adamantyl)imidazolium tetrafluoroborate
Punto de fusión 280°C to 286°C
Color Marrón a blanco
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 424.33
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo