Learn More
1,3-Bis-(1,6-anhidro-2,3-O-isopropilideno-Beta-D-manopiranosa-4-iloxi)-2-propilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Bis-(1,6-anhydro-2,3-O-isopropylidene-beta-D-mannopyranose-4-yloxy)-2-propylamine |
| CAS | 95245-29-7 |
| Fórmula molecular | C21H33NO10 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4,4'-O-(2-Amino-1,3-propanediyl)bis[1,6-anhydro-2,3-O-(1-methylethylidene)-beta-D-mannopyranose |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H33NO10/c1-20(2)29-14-12(10-7-25-18(27-10)16(14)31-20)23-5-9(22)6-24-13-11-8-26-19(28-11)17-15(13)30-21(3,4)32-17/h9-19H,5-8,22H2,1-4H3/t9?,10?,11?,12?,13?,14-,15+,16+,17-,18-,19+ |
| SMILES | CC1(C)O[C@@H]2[C@@H]3OC[C@@H](O3)[C@@H](OCC(N)CO[C@@H]4[C@H]5CO[C@H](O5)[C@H]6OC(C)(C)O[C@@H]46)[C@@H]2O1 |
| Nombre IUPAC | 1-[[(1S,2R,6S)-4,4-dimetil-3,5,10,11-tetraoxatriciclo[6.2.1.02,6]undecan-7-il]oxi]-3-[[(1R,2S,6R)-4,4-dimetil-3,5,10,11-tetraoxatriciclo[6.2.1.02,6]undecan-7-il]oxi]propan-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 459.49 |