Learn More
Cloruro de 1,3-bis([1,1'-bifenil]-4-ilfenilmetil)-1H-imidazolio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Bis[(biphenyl-4-yl)phenylmethyl]-1H-imidazolium Chloride |
| CAS | 66600-13-3 |
| Fórmula molecular | C41 H33 N2 . Cl |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,3-Bis[(biphenyl-4-yl)phenylmethyl]-1H-imidazolium Chloride, Bifonazole Imp. D (EP) as Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C41H33N2.ClH/c1-5-13-32(14-6-1)34-21-25-38(26-22-34)40(36-17-9-3-10-18-36)42-29-30-43(31-42)41(37-19-11-4-12-20-37)39-27-23-35(24-28-39)33-15-7-2-8-16-33;/h1-31,40-41H;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].c1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)c3ccccc3)[n+]4ccn(c4)C(c5ccccc5)c6ccc(cc6)c7ccccc7 |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 1,3-bis[fenil-(4-fenilfenil)metil]imidazol-1-io |
| Peso molecular (g/mol) | 589.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 588.2332 |