Learn More
1,3-benzoxazol-6-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Benzoxazol-6-ol |
| CAS | 106050-81-1 |
| Fórmula molecular | C7H5NO2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5NO2/c9-5-1-2-6-7(3-5)10-4-8-6/h1-4,9H |
| SMILES | C1=CC2=C(C=C1O)OC=N2 |
| Nombre IUPAC | 1,3-benzoxazol-6-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 135.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 135.032 |