Learn More
1,3-benzoxazol-2-amina, Mikromol™
Código de producto. 17900796
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17900796 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17900796 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0332.170025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1,3-benzoxazol-2-amina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Benzoxazol-2-amine
CAS 4570-41-6
Nombres de analitos o componentes 1,3-Benzoxazol-2-amine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H6 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-Benzoxazolamine, 1,3-Benzoxazol-2-amine
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6N2O/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H2,8,9)
SMILES Nc1oc2ccccc2n1
Nombre IUPAC 1,3-benzoxazol-2-amina
Peso molecular (g/mol) 134.14
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 134,048 g/mol