Learn More
1,3-Benzotiazol-6-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10833001 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10833001 5 g Frasco de vidrio 5 g
10696810 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10833001 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 431150050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 19989-67-4 | C8H5NOS | 163.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19989-67-4
Fórmula molecular C8H5NOS
Peso molecular (g/mol) 163.2
Clave InChI AVSFPLJXSHRMHM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-benzothiazolecarboxaldehyde, benzo d thiazole-6-carbaldehyde, 1,3-benzothiazole-6-carboxaldehyde, 6-formylbenzothiazole, benzothiazol-6-carboxaldehyde, 6-benzothiazolecarbaldehyde, 1?3-benzothiazole-6-carboxaldehyde, 6-benzo d thiazolecarboxaldehyde, 6-benzothiazolecarboxaldehyde 8ci,9ci
PubChem CID 15089709
Nombre IUPAC 1,3-benzotiazol-6-carbaldehído
SMILES C1=CC2=C(C=C1C=O)SC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Benzothiazole-6-carboxaldehyde
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 92.0°C to 93.0°C
Color Marrón a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.2
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino o sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Benzothiazole-6-carbaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.