Learn More
Cloruro de 1,3-benzotiazol-4-sulfonilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Benzothiazole-4-sulfonyl Chloride |
| CAS | 149575-65-5 |
| Fórmula molecular | C7 H4 Cl N O2 S2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4ClNO2S2/c8-13(10,11)6-3-1-2-5-7(6)9-4-12-5/h1-4H |
| SMILES | ClS(=O)(=O)c1cccc2scnc12 |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 1,3-benzotiazol-4-sulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 233.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.9372 |