Learn More
1,3-Benzotiazol-2-carbaldehído, Thermo Scientific™
Código de producto. 10418192
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10418192 1 g 1 g
10181252 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10418192 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC06004DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 6639-57-2
Fórmula molecular C8H5NOS
Peso molecular (g/mol) 163.194
Número MDL MFCD00526215
Clave InChI RHKPJTFLRQNNGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-benzothiazolecarboxaldehyde, benzothiazole-2-carbaldehyde, benzothiazole-2-carboxaldehyde, benzo d thiazole-2-carbaldehyde, 1,3-benzothiazole-2-carboxaldehyde, 2-formylbenzothiazole, zlchem 104, benzothiazolecarbaldehyde, pubchem14482, 2-benzothiazolecarbaldehyde
PubChem CID 241608
Nombre IUPAC 1,3-benzotiazol-2-carbaldehído
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Benzothiazole-2-carbaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.2
Porcentaje de pureza 97%