Learn More
1,3-Benzotiazol-2-carbaldehído, Thermo Scientific™
Código de producto. 10181252
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10181252 250 mg 250 miligramos
10418192 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10181252 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC06004CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 6639-57-2
Fórmula molecular C8H5NOS
Peso molecular (g/mol) 163.194
Número MDL MFCD00526215
Clave InChI RHKPJTFLRQNNGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-benzothiazolecarboxaldehyde, benzothiazole-2-carbaldehyde, benzothiazole-2-carboxaldehyde, benzo d thiazole-2-carbaldehyde, 1,3-benzothiazole-2-carboxaldehyde, 2-formylbenzothiazole, zlchem 104, benzothiazolecarbaldehyde, pubchem14482, 2-benzothiazolecarbaldehyde
PubChem CID 241608
Nombre IUPAC 1,3-benzotiazol-2-carbaldehído
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Benzothiazole-2-carbaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.2
Porcentaje de pureza 97%