Learn More
1,3-Benzotiazol-5-amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10218862
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10218862 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10530093 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10397114 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10218862 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07036CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 1123-93-9
Fórmula molecular C7H6N2S
Peso molecular (g/mol) 150.20
Número MDL MFCD04115282
Clave InChI UJZYHMZRXGNDFB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-benzothiazolamine, benzothiazol-5-ylamine, benzo d thiazol-5-amine, benzothiazol-5-amine, 5-amino-1,3-benzothiazole, 5-aminobenzothiazole, 1,3-benzothiazole-5-amine, 1,3-benzothiazol-5-ylamine, 5-amino-1,3-benzothiazol, 5-amino-benzothiazole
PubChem CID 70749
Nombre IUPAC 1,3-benzotiazol-5-amina
SMILES NC1=CC=C2SC=NC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Benzothiazol-5-amine
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.2
Porcentaje de pureza 95%