Learn More
Clorhidrato de 1,3-benzotiazol-2-ilmetilamina, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10120632
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10120632 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10437992 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10120632 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC06013CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 29198-41-2
Fórmula molecular C8H9ClN2S
Peso molecular (g/mol) 200.684
Número MDL MFCD03783535
Clave InChI WCZDQDCFSDCIIC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-benzothiazol-2-ylmethylamine hydrochloride, benzo d thiazol-2-ylmethanamine hydrochloride, 1,3-benzothiazol-2-ylmethanamine hydrochloride, 2-aminomethyl-1,3-benzothiazole hydrochloride, 1-1,3-benzothiazol-2-yl methanamine hydrochloride, 1,3-benzothiazol-2-yl-methanamine hydrochloride, c8h8n2s.clh, bestipharma 508-458, benzothiazol-2-ylmethylamine, chloride, benzothiazol-2-ylmethylamine hcl
PubChem CID 2776261
Nombre IUPAC 1,3-bencitiazol-2-ilmetanamina; clorhidrato
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)CN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Benzothiazol-2-ylmethylamine hydrochloride
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.69
Porcentaje de pureza 95%