Learn More
1,3-benzotiazol-2-amina, Mikromol™
Beskrivelse
1,3-benzotiazol-2-amina
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Benzothiazol-2-amine |
| CAS | 136-95-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 1,3-Benzothiazol-2-amine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C7 H6 N2 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2-Benzothiazolamine, Benzothiazole, 1-amino- (3CI), Benzothiazole, 2-amino- (6CI,7CI,8CI), Benzothiazoline, 2-imino- (4CI), 1,3-Benzothiazol-2-amine, 1,3-Benzothiazol-2-ylamine, 2(3H)-Benzothiazolimine, 2-Aminobenzo[d]thiazole, 2-Aminobenzothiazole, 2-Benzothiazolylamine, 2-Iminobenzothiazoline, ABT, Benzo[d]thiazol-2-amine, Cerium ionophore I, NSC 4670, SKA 1 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6N2S/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H2,8,9) |
| SMILES | Nc1nc2ccccc2s1 |
| Nombre IUPAC | 1,3-benzotiazol-2-amina |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?