Learn More
1,3-benzotiazol-2-amina, Mikromol™
Código de producto. 17980786
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17980786 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17980786 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0332.110025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1,3-benzotiazol-2-amina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 1,3-Benzothiazol-2-amine
CAS 136-95-8
Nombres de analitos o componentes 1,3-Benzothiazol-2-amine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H6 N2 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-Benzothiazolamine, Benzothiazole, 1-amino- (3CI), Benzothiazole, 2-amino- (6CI,7CI,8CI), Benzothiazoline, 2-imino- (4CI), 1,3-Benzothiazol-2-amine, 1,3-Benzothiazol-2-ylamine, 2(3H)-Benzothiazolimine, 2-Aminobenzo[d]thiazole, 2-Aminobenzothiazole, 2-Benzothiazolylamine, 2-Iminobenzothiazoline, ABT, Benzo[d]thiazol-2-amine, Cerium ionophore I, NSC 4670, SKA 1
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6N2S/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H2,8,9)
SMILES Nc1nc2ccccc2s1
Nombre IUPAC 1,3-benzotiazol-2-amina
Peso molecular (g/mol) 150.2
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0252 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.