Learn More
1,3-benzodioxol-N-ftalimido DL-treo-Droxidopa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Benzodioxole-N-phthalimido DL-threo-Droxidopa |
| CAS | 96614-52-7 |
| Fórmula molecular | C18H13NO7 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (R,S)-rel-alpha-(1,3-Benzodioxol-5-ylhydroxymethyl)-1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindole-2-acetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H13NO7/c20-15(9-5-6-12-13(7-9)26-8-25-12)14(18(23)24)19-16(21)10-3-1-2-4-11(10)17(19)22/h1-7,14-15,20H,8H2,(H,23,24)/t14-,15+/m0/s1 |
| SMILES | O[C@@H]([C@H](N1C(=O)c2ccccc2C1=O)C(=O)O)c3ccc4OCOc4c3 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3R)-3-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-(1,3-dioxoisoindol-2-il)-3-hidroxipropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 355.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 355.0692 |