Learn More
1,3-benzodioxol-N-ftalimido DL-treo-Droxidopa-13C2,15N, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Benzodioxole-N-phthalimido DL-threo-Droxidopa-13C2,15N |
| CAS | 1330188-86-7 |
| Fórmula molecular | C1613C2H1315NO7 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (R,S)-rel-alpha-(1,3-Benzodioxol-5-ylhydroxymethyl)-1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindole-2-acetic Acid-13C2,15N |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H13NO7/c20-15(9-5-6-12-13(7-9)26-8-25-12)14(18(23)24)19-16(21)10-3-1-2-4-11(10)17(19)22/h1-7,14-15,20H,8H2,(H,23,24)/t14-,15-/m1/s1/i14+1,18+1,19+1 |
| SMILES | O[C@@H]([13C@@H]([15N]1C(=O)c2ccccc2C1=O)[13C](=O)O)c3ccc4OCOc4c3 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R,3R)-3-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-(1,3-dioxoisoindol-2-il)-3-hidroxi(1,2-^{13}C_{2})propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 358.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 358.0729 |