Learn More
1,3-Benzodioxol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13438408 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13438408 250 g 250 g
10002120 50 g 50 g
13418408 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13438408 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 170222500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 274-09-9 | C7H6O2 | 122.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 274-09-9
Fórmula molecular C7H6O2
Peso molecular (g/mol) 122.12
Número MDL MFCD00005818
Clave InChI FTNJQNQLEGKTGD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-methylenedioxybenzene, benzodioxole, benzo d 1,3 dioxole, 1,3-dioxaindan, 3,4-methylenedioxybenzene, 2h-1,3-benzodioxole, 1,2-methylenedioxy benzene, 1,3-dioxindan, methylenedioxybenzene, o-methylenedioxy benzene
PubChem CID 9229
ChEBI CHEBI:38732
Nombre IUPAC 1,3-benzodioxol
SMILES C1OC2=CC=CC=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Benzodioxole
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -18.0°C
Color Marrón a Amarillo
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 172.0°C to 173.0°C
Temperatura de inflamación 55°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5380 to 1.5400
Cantidad 250 g
Beilstein 19,2
Gravedad específica 1.06
Información de solubilidad Solubility in water: 0.2% (25 c). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo