Learn More
1,3-Benzodioxol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10002120 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10002120 50 g 50 g
13438408 250 g 250 g
13418408 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10002120 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 170220500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 274-09-9 | C7H6O2 | 122.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 274-09-9
Fórmula molecular C7H6O2
Peso molecular (g/mol) 122.12
Número MDL MFCD00005818
Clave InChI FTNJQNQLEGKTGD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-methylenedioxybenzene, benzodioxole, benzo d 1,3 dioxole, 1,3-dioxaindan, 3,4-methylenedioxybenzene, 2h-1,3-benzodioxole, 1,2-methylenedioxy benzene, 1,3-dioxindan, methylenedioxybenzene, o-methylenedioxy benzene
PubChem CID 9229
ChEBI CHEBI:38732
Nombre IUPAC 1,3-benzodioxol
SMILES C1OC2=CC=CC=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Benzodioxole
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -18.0°C
Color Marrón a Amarillo
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 172.0°C to 173.0°C
Temperatura de inflamación 55°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5380 to 1.5400
Cantidad 50 g
Beilstein 19,2
Gravedad específica 1.06
Información de solubilidad Solubility in water: 0.2% (25 c). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo