Learn More
1,3-Benzodioxol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11422267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11422267 50 g 50 g
11432267 250 g 250 g
11412267 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11422267 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14192.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 274-09-9 | C7H6O2 | 122.123 g/mol
1,3-Benzodioxole is useful in gemological stimulant detection. It is also used as a precursor for perfumes, photo initiators, agrochemicals and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,3-benzodioxol es útil en la detección de estimulantes gemológicos. También se utiliza como precursor de perfumes, fotoiniciadores, productos agroquímicos y productos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en agua (2 g/L).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 274-09-9
Fórmula molecular C7H6O2
Peso molecular (g/mol) 122.123
Número MDL MFCD00005818
Clave InChI FTNJQNQLEGKTGD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-methylenedioxybenzene, benzodioxole, benzo d 1,3 dioxole, 1,3-dioxaindan, 3,4-methylenedioxybenzene, 2h-1,3-benzodioxole, 1,2-methylenedioxy benzene, 1,3-dioxindan, methylenedioxybenzene, o-methylenedioxy benzene
PubChem CID 9229
ChEBI CHEBI:38732
Nombre IUPAC 1,3-benzodioxol
SMILES C1OC2=CC=CC=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Benzodioxole
Punto de fusión -18°C
Densidad 1.185
Punto de ebullición 172°C to 173°C
Temperatura de inflamación 55°C (131°F)
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.539
Cantidad 50 g
Beilstein 115506
Información de solubilidad Soluble in water (2g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.12
Porcentaje de pureza 99%