Learn More
Cloruro de 1,3-benzodioxol-5-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490958
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15490958 5 g 5 g
15400968 250 mg 250 miligramos
15480958 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15490958 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54755.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 115010-10-1 | C7H5ClO4S | 220.623 g/mol
1,3-Benzodioxole-5-sulfonyl chloride is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 1,3-benzodioxol-5-sulfonilo se utiliza como un intermedio de la síntesis química orgánica.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115010-10-1
Fórmula molecular C7H5ClO4S
Peso molecular (g/mol) 220.623
Número MDL MFCD04974524
Clave InChI ICUBASIDCXDQAW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzo d 1,3 dioxole-5-sulfonyl chloride, benzo 1,3 dioxole-5-sulfonyl chloride, 2h-1,3-benzodioxole-5-sulfonyl chloride, 1,3-benzodioxole-5-sulfonylchloride, 1,3-benzodioxole-5-sulphonyl chloride, acmc-20a4hu, 5-chlorosulphonyl-1,3-benzodioxole, benzo 1,3 dioxol-5-sulfonyl chloride, benzo 1,3 dioxol-5-sulphonyl chloride, benzo 1,3-dioxol-5-sulphonyl chloride
PubChem CID 4913401
Nombre IUPAC cloruro de 1,3-benzodioxol-5-sulfonilo
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Benzodioxole-5-sulfonyl chloride
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.63
Porcentaje de pureza 97%