Learn More
1,3-Benzodioxole-5-sulfonyl chloride, 95%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10656763
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10656763 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10442463 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10656763 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC01603DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 115010-10-1
Fórmula molecular C7H5ClO4S
Peso molecular (g/mol) 220.623
Clave InChI ICUBASIDCXDQAW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzo d 1,3 dioxole-5-sulfonyl chloride, benzo 1,3 dioxole-5-sulfonyl chloride, 2h-1,3-benzodioxole-5-sulfonyl chloride, 1,3-benzodioxole-5-sulfonylchloride, 1,3-benzodioxole-5-sulphonyl chloride, acmc-20a4hu, 5-chlorosulphonyl-1,3-benzodioxole, benzo 1,3 dioxol-5-sulfonyl chloride, benzo 1,3 dioxol-5-sulphonyl chloride, benzo 1,3-dioxol-5-sulphonyl chloride
PubChem CID 4913401
Nombre IUPAC cloruro de 1,3-benzodioxol-5-sulfonilo
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Benzodioxole-5-sulfonyl chloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.63
Porcentaje de pureza 95%