Learn More
1,3-Benzodioxole-5-sulfonyl chloride, 95%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10442463
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10442463 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10656763 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10442463 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC01603CB
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 115010-10-1
Fórmula molecular C7H5ClO4S
Peso molecular (g/mol) 220.623
Clave InChI ICUBASIDCXDQAW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzo d 1,3 dioxole-5-sulfonyl chloride, benzo 1,3 dioxole-5-sulfonyl chloride, 2h-1,3-benzodioxole-5-sulfonyl chloride, 1,3-benzodioxole-5-sulfonylchloride, 1,3-benzodioxole-5-sulphonyl chloride, acmc-20a4hu, 5-chlorosulphonyl-1,3-benzodioxole, benzo 1,3 dioxol-5-sulfonyl chloride, benzo 1,3 dioxol-5-sulphonyl chloride, benzo 1,3-dioxol-5-sulphonyl chloride
PubChem CID 4913401
Nombre IUPAC cloruro de 1,3-benzodioxol-5-sulfonilo
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Benzodioxole-5-sulfonyl chloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.63
Porcentaje de pureza 95%