Learn More
Ácido 1,3-benzodioxol-5-glicólico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Benzodioxole-5-glycolic Acid |
| CAS | 27738-46-1 |
| Fórmula molecular | C9H8O5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | alpha-Hydroxy-1,3-benzodioxole-5-acetic Acid, 2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-hydroxyacetic Acid, 2-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-hydroxyacetic Acid, 2-Hydroxy-2-(3,4-methylenedioxyphenyl)acetic Acid, 3,4-(Methylenedioxy)benzeneglycolic Acid, 3,4-(Methylenedioxy)mandelic Acid, 3',4'-Methylenedioxymandelic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8O5/c10-8(9(11)12)5-1-2-6-7(3-5)14-4-13-6/h1-3,8,10H,4H2,(H,11,12) |
| SMILES | OC(C(=O)O)c1ccc2OCOc2c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-hidroxiacético |
| Peso molecular (g/mol) | 196.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.0372 |