Learn More
Cloruro de 1,3-benzodioxol-5-carbonilo, TRC
Código de producto. 30340447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30340447 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30340447 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB276720250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Benzodioxole-5-carbonyl Chloride
CAS 25054-53-9
Fórmula molecular C8H5O3Cl
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2H-1,3-Benzodioxole-5-carbonyl Chloride, 2H-1,3-Benzodioxole-5-carboxylic Acid Chloride, 3,4-(Methylenedioxy)benzoyl Chloride, 3,4-Methylenedioxybenzoic Acid Chloride, Benzo[d][1,3]dioxole-5-carbonyl Chloride, Benzodioxole-5-carbonyl Chloride, Piperonylic Acid Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C8H5ClO3/c9-8(10)5-1-2-6-7(3-5)12-4-11-6/h1-3H,4H2
SMILES ClC(=O)c1ccc2OCOc2c1
Nombre IUPAC Cloruro de 1,3-benzodioxol-5-carbonilo
Peso molecular (g/mol) 184.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.9927