Learn More
1,3-benzodioxol-5-carbonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Benzodioxole-5-carbonitrile |
| CAS | 4421-09-4 |
| Fórmula molecular | C8H5NO2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1-(Benz[d][1,3]dioxol-5-yl)nitrile, 1-Cyano-3,4-methylenedioxybenzene, 2H-Benzo[d]-1,3-dioxolane-5-carbonitrile, 3,4-(Methylenedioxy)benzonitrile, 5-Cyano-1,3-benzodioxole, Benzo[d][1,3]dioxole-5-carbonitrile, Benzodioxole-5-carbonitrile, NSC 27009 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5NO2/c9-4-6-1-2-7-8(3-6)11-5-10-7/h1-3H,5H2 |
| SMILES | N#Cc1ccc2OCOc2c1 |
| Nombre IUPAC | 1,3-benzodioxol-5-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 147.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.032 |