Learn More
Ácido 1,3-benzodioxol-4-carboxílico, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10506153
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10506153 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 10506153 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC01701CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 5768-39-8
Fórmula molecular C8H6O4
Peso molecular (g/mol) 166.132
Número MDL MFCD01076411
Clave InChI DBUAYOWCIUQXQW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzo d 1,3 dioxole-4-carboxylic acid, 2h-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid, 1,3-benzodioxole-4-carboxylicacid, 2,3-methylenedioxybenzoic acid, 2,3-methylenedioxy benzoic acid, o-piperonylic acid, 2-methylenedioxybenzoic acid, 4-carboxy-1,3-benzodioxole, 1-carboxy-methylenedioxybenzene, benzo 1,3 dioxole-4-carboxylic acid
PubChem CID 304832
Nombre IUPAC ácido 1,3-benzodioxol-4-carboxílico
SMILES C1OC2=CC=CC(=C2O1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Benzodioxole-4-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.13
Porcentaje de pureza 97%