Learn More
Cloruro de 1,3-benzodioxol-5-ilacetil, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10422844
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10422844 250 mg 250 miligramos
10245624 1 g 1 g
10255624 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10422844 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC50802CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
CAS 6845-81-4
Fórmula molecular C9H7ClO3
Peso molecular (g/mol) 198.60
Número MDL MFCD03424722
Clave InChI HGSZGCXMAJSUSC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzo 1,3 dioxol-5-yl-acetyl chloride, 1,3-benzodioxol-5-ylacetyl chloride, 2-benzo d 1,3 dioxol-5-yl acetyl chloride, benzo 1,3 dioxol-5-ylacetyl chloride, 2-2h-1,3-benzodioxol-5-yl acetyl chloride, 2-2h-benzo 3,4-d 1,3-dioxolen-5-yl acetyl chloride, 1,3-benzodioxole-5-acetylchloride, 3,4-methylenedioxyphenylacetylchloride, 3,4-methylenedioxyphenylacetyl chloride
PubChem CID 2756584
SMILES ClC(=O)CC1=CC2=C(OCO2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Benzodioxol-5-ylacetyl chloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC cloruro de 2-(1,3-benzodioxol-5-il)acetil
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.6
Porcentaje de pureza 97%