Learn More
1,3-Benzodioxol-4-ilmetanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10523012
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10523012 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10447422 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10523012 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC01709CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 769-30-2
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.149
Número MDL MFCD02681980
Clave InChI XVCMMPXFVAHHQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzo d 1,3 dioxol-4-ylmethanol, 1,3-benzodioxole-4-methanol, 2h-1,3-benzodioxol-4-ylmethanol, benzo 1,3 dioxol-4-yl-methanol, 1,3-benzodioxol-4-yl-methanol, 1,3-benzodioxol-4-yl methanol, 2,3-methylenedioxy benzyl alcohol, 4-hydroxymethyl-1,3-benzodioxole, benzo d 1,3 dioxol-7-yl methanol, 2h-benzo d 1,3-dioxolen-4-ylmethan-1-ol
PubChem CID 2776187
Nombre IUPAC 1,3-benzodioxol-4-ilmetanol
SMILES C1OC2=CC=CC(=C2O1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Benzodioxol-4-ylmethanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 97%