Learn More
1,3-Bencenoditiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11348736 1 g 1 g
11358736 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11348736 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19439.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 626-04-0 | C6H6S2 | 142.23 g/mol
1,3-Benzenedithiol is used to improve power conversion efficiency in cadmium selenide nanorods/poly(3-hexylthiophene) hybrid solar cells. It acts as an intermediate as well as involved in the preparation of 1,3-bis(-styrylthio)-benzol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,3-bencenoditiol se utiliza para mejorar la eficiencia de conversión de energía en nanorods de cadmio seleniuro/poli(3-hexiltiofeno) células solares híbridas. Actúa como intermedio y participa en la preparación de 1,3-bis(-styriltio)-benzol.
Solubilidad
Miscible con acetonitrilo.
Notas
Incompatibles con bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 626-04-0
Fórmula molecular C6H6S2
Peso molecular (g/mol) 142.23
Número MDL MFCD00004842
Clave InChI ZWOASCVFHSYHOB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-benzenedithiol, 1,3-dimercaptobenzene, dithioresorcin, dithioresorcinol, 1,3-benzedithiol, acmc-20ap5g, ksc357g0j
PubChem CID 522062
Nombre IUPAC benceno-1,3-ditiol
SMILES SC1=CC(S)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Benzenedithiol
Densidad 1.24
Punto de ebullición 244°C
Temperatura de inflamación >112°C (234°F)
Olor Stench
Índice de refracción 1.6625
Cantidad 1 g
Beilstein 1634412
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Miscible with acetonitrile.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.24
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Benzenedithiol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzene-1,3-dithiol