Learn More
1,3-Benzenedisulfonyl chloride, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10751632 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
25g; Glass bottle
Código de producto.
10751632 25g; Glass bottle
1 options
Código de producto. 10751632 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 401810250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Benzenedisulfonyl chloride
Nombre de nota 98%
CAS 585-47-7
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C6H4Cl2O4S2
Fórmula lineal C6H4(SO2Cl)2
Número MDL MFCD00041879
Cantidad 25g
Sinónimo 1,3-benzenedisulfonyl chloride, benzene-1,3-disulfonyl dichloride, 1,3-benzenedisulfonyl dichloride, m-benzenedisulfonyl chloride, m-benzenedisulfonyl dichloride, m-phenylenedisulfonyl chloride, 1,3-benzenedisulfonyldichloride, 3-chlorosulfonylbenzenesulfonyl chloride, benzene-1,3-di sulphonyl chloride, acmc-209m5a
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Clave InChI ALIQZUMMPOYCIS-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC(=CC=C1)S(Cl)(=O)=O
Nombre IUPAC benzene-1,3-disulfonyl dichloride
Peso molecular (g/mol) 275.11
PubChem CID 96240
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.13
Porcentaje de pureza 98%