Learn More
Cloruro de 1,3-bencenodisulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11486956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11486956 100 g 100 g
11466956 5 g 5 g
11476956 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11486956 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24044.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 585-47-7 | C6H4Cl2O4S2 | 275.11 g/mol
1,3-Benzenedisulfonyl chloride is used as a pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 1,3-bencenodisulfonilo se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en DMSO y metanol. Reacciona con el agua.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes, bases y el agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 585-47-7
Fórmula molecular C6H4Cl2O4S2
Peso molecular (g/mol) 275.11
Número MDL MFCD00041879
Clave InChI ALIQZUMMPOYCIS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-benzenedisulfonyl chloride, benzene-1,3-disulfonyl dichloride, 1,3-benzenedisulfonyl dichloride, m-benzenedisulfonyl chloride, m-benzenedisulfonyl dichloride, m-phenylenedisulfonyl chloride, 1,3-benzenedisulfonyldichloride, 3-chlorosulfonylbenzenesulfonyl chloride, benzene-1,3-di sulphonyl chloride, acmc-209m5a
PubChem CID 96240
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC(=CC=C1)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Benzenedisulfonyl chloride
Punto de fusión 58°C to 60°C
Cantidad 100 g
Número UN UN3261
Beilstein 1118508
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in DMSO and methanol. Reacts with water.
Nombre IUPAC cloruro de benceno-1,3-disulfonilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.13
Porcentaje de pureza 98%