Learn More
1,3-Bencenodimetanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10032610 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10032610 10 g Frasco de vidrio 10 g
10022610 2 g Frasco de vidrio 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10032610 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 188200100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 626-18-6 | C8H10O2 | 138.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 626-18-6
Fórmula molecular C8H10O2
Peso molecular (g/mol) 138.17
Número MDL MFCD00004649
Clave InChI YWMLORGQOFONNT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-benzenedimethanol, 3-hydroxymethyl phenyl methanol, 1,3-phenylenedimethanol, 1,3-dihydroxymethylbenzene, m-xylene-alpha,alpha'-diol, m-xylene glycol, m-xylylene glycol, 3-hydroxymethyl phenyl methan-1-ol, m-xylylenalkohol, m-benzenedimethanol
PubChem CID 69374
Nombre IUPAC [3-(hidroximetil)fenil]metanol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CO)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Benzenedimethanol
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 56.0°C to 60.0°C
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 154.0°C to 159.0°C (13.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H4(CH2OH)2
Cantidad 10 g
Beilstein 06, 914
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Solución, puede precipitar y desarrollar un poco de turbidez
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Benzenedimethanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.