Learn More
1,3-Bencenodimetanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11411037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11411037 1 g 1 g
11421037 5 g 5 g
11431037 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11411037 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23417.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 626-18-6 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
1,3-Benzenedimethanol was used in the synthesis of a series of cross-linked poly(orthocarbonate)s. It was also used in the synthesis of mixed- tethered system, required for the preparation of e-edge-[60]fullerenylmethanodihydropyrrole adduct.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
EL 1,3-bencenodimetanol se utilizaba en la síntesis de una serie de poli(ortocarbonato)s entrecruzados. También se empleaba en la síntesis de sistemas mixtos unidos, necesarios para la preparación del aducto e-edge-[60]fullerenilmetanodihidropirrol.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 626-18-6
Fórmula molecular C8H10O2
Peso molecular (g/mol) 138.166
Número MDL MFCD00004649
Clave InChI YWMLORGQOFONNT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-benzenedimethanol, 3-hydroxymethyl phenyl methanol, 1,3-phenylenedimethanol, 1,3-dihydroxymethylbenzene, m-xylene-alpha,alpha'-diol, m-xylene glycol, m-xylylene glycol, 3-hydroxymethyl phenyl methan-1-ol, m-xylylenalkohol, m-benzenedimethanol
PubChem CID 69374
Nombre IUPAC [3-(hidroximetil)fenil]metanol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CO)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Benzenedimethanol
Punto de fusión 56°C to 60°C
Punto de ebullición 154°C to 159°C (13 mmHg)
Cantidad 1 g
Beilstein 1562398
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.17
Porcentaje de pureza 98%