Learn More
1,3-Benzenedimetamina, TRC
Código de producto. 30136913
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136913 500 mg 500 miligramos
30136397 2.5 g 2.50 g
17975055 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136913 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB203578500MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1477-55-0
Fórmula molecular C8 H12 N2
Peso molecular (g/mol) 136.19
Sinónimo m-Xylene-α,α'-diamine (6CI,8CI), 1,3-Benzenebis(methylamine), 1,3-Bis(aminomethyl)benzene, 1,3-Xylylenediamine, 3-(Aminomethyl)benzylamine, Aradur 22, Aramine 31-487, Benzene-1,3-diyldimethanamine, Epilink MX, Euredur 22, MXDA, NSC 61568, Shoamine X, m-(α,α'-Diamino)xylene, m-Xylene diamine, m-Xylylene-α,α'-diamine, m-Xylylenediamine, α,α'-Diamino-m-xylene, α,α'-m-Xylenediamine, 1,3-Benzenedimethanamine
Nombre IUPAC [3-(aminometil)fenil]metanamina
SMILES NCc1cccc(CN)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Benzenebis(methylamine)
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12N2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4H,5-6,9-10H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.1