Learn More
Ácido 1,3-bencenodiborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
El ácido 1,3-benzodiborónico se usa para preparar 1,3-dihidroxibenceno por reacción de oxidación usando peróxido de hidrógeno alcalino.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Benzenediboronic acid |
| Punto de fusión | >300°C |
| Cantidad | 5 g |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.75 |
| Porcentaje de pureza | 97% |