Learn More
Ácido 1,3-bencenodiborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11401377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11401377 1 g 1 g
11411377 5 g 5 g
11421377 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11401377 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24903.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El ácido 1,3-benzodiborónico se usa para preparar 1,3-dihidroxibenceno por reacción de oxidación usando peróxido de hidrógeno alcalino.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4612-28-6
Fórmula molecular C6H8B2O4
Peso molecular (g/mol) 165.746
Número MDL MFCD03092915
Clave InChI UXPAASVRXBULRG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-benzenediboronic acid, 1,3-phenylenediboronic acid, 1,3-benzendiboronic acid, 1,3-benzenediboronicacid, m-phenylenediboronic acid, 3-dihydroxyboranyl phenyl boronic acid, 3-dihydroxyboranyl phenylboronic acid, m-benzenediboronic acid, pubchem17415, 1,3-benzendibororic acid
PubChem CID 230477
Nombre IUPAC ácido (3-boronofenil)borónico
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)B(O)O)(O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 1,3-Benzenediboronic acid
Punto de fusión >300°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.75
Porcentaje de pureza 97%