Learn More
1-(3-Aminopropil)pirrolidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11321697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11321697 5 g 5 g
11331697 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11321697 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04739.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 23159-07-1 | C7H16N2 | 128.219 g/mol
1-(3-Aminopropyl)pyrrolidine is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It can be used to make other chemicals It can react with 7-chloro-6-(2-chloro-ethyl)-5-methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine to get 5-methyl-8-(3-pyrrolidin-1-yl-propyl)-7,8-dihydro-6H-1,3,4,8,8b-pentaaza-as-indacene . It can also react with 2,4-diphenyl-cyclobutane-1,3-dicarbonyl dichloride to obtain 2,4-diphenyl-cyclobutane-1,3-dicarboxylic acid bis-[(3-pyrrolidin-1-yl-propyl)-amide] .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-(3-aminopropil)pirrolidina se utiliza como una importante materia prima y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes. Se puede usar para fabricar otros productos químicos y puede reaccionar con 7-cloro-6-(2-cloro-etil)-5-metil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidina para obtener 5-metil-8-(3-pirrolidin-1-il-propil)-7,8-dihidro-6H-1,3,4,8,8b-pentaaza-as-indaceno. También puede reaccionar con dicloruro de 2,4-difenil-ciclobutano-1,3-dicarbonilo para obtener bis-[(3-pirrolidin-1-il-propil)-amida] del ácido 2,4-difenil-ciclobutano-1,3-dicarboxílico.
Solubilidad
Soluble en agua y en cloroformo.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23159-07-1
Fórmula molecular C7H16N2
Peso molecular (g/mol) 128.219
Número MDL MFCD00014100
Clave InChI VPBWZBGZWHDNKL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-pyrrolidin-1-yl propan-1-amine, 1-3-aminopropyl pyrrolidine, 1-3-aminopropyl-pyrrolidine, 1-pyrrolidinepropanamine, n-3-aminopropyl pyrrolidine, 3-pyrrolidinopropylamine, 3-1-pyrrolidinyl propylamine, pyrrolidine, 1-3-aminopropyl, 3-pyrrolidin-1-ylpropylamine, 3-1-pyrrolidino propylamine
PubChem CID 31670
Nombre IUPAC 3-pirrolidin-1-ilpropan-1-amina
SMILES C1CCN(C1)CCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3-Aminopropyl)pyrrolidine
Densidad 1.014
Punto de ebullición 191°C to 193°C
Índice de refracción 1.471
Cantidad 5 g
Número UN UN2735
Beilstein 1191
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in water,soluble in chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.22
Porcentaje de pureza 97%