Learn More
[1-(3-aminopropil)piperidin-3-il]metanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [1-(3-Aminopropyl)piperidin-3-yl]methanol |
| CAS | 100708-30-3 |
| Fórmula molecular | C9 H20 N2 O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1-(3-Aminopropyl)-3-piperidinemethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H20N2O/c10-4-2-6-11-5-1-3-9(7-11)8-12/h9,12H,1-8,10H2 |
| SMILES | NCCCN1CCCC(CO)C1 |
| Nombre IUPAC | [1-(3-aminopropil)piperidin-3-il]metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 172.268 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.158 |