Learn More
1-(3-Aminopropil)imidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11442217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11442217 250 g 250 g
11432217 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11442217 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A14169.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 5036-48-6 | C6H11N3 | 125.18 g/mol
1-(3-Aminopropyl)imidazole is used in the synthesis of pH-sensitive polyaspartamide derivatives. It is also used in the preparation of pH-sensitive amphiphilic polymers with different degrees of octaceylamine (C18) substitution by graft reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-(3-aminopropil)imidazol se utiliza en la síntesis de derivados de poliaspartamida sensibles al pH. También se utiliza en la preparación de polímeros anfifílicos sensibles al pH con diferentes grados de sustitución de la octaceilamina (C18) por reacción a injerto.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes y del aire. Sensible al aire. Almacenénese bajo gas inerte seco. Incompatible con aire y dióxido de carbono.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5036-48-6
Fórmula molecular C6H11N3
Peso molecular (g/mol) 125.18
Número MDL MFCD00009819
Clave InChI KDHWOCLBMVSZPG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-3-aminopropyl imidazole, n-3-aminopropyl imidazole, 1h-imidazole-1-propanamine, n-3-aminopropyl-imidazole, 3-1h-imidazol-1-yl propan-1-amine, 3-imidazol-1-ylpropylamine, 3-1h-imidazol-1-yl-1-propanamine, 1-3-aminopropyl-imidazole, 3-imidazol-1-yl propylamine, 3-imidazolylpropylamine
PubChem CID 78736
SMILES NCCCN1C=CN=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-(3-Aminopropyl)imidazole
Punto de fusión -68°C
Densidad 1.062
pH 11.3
Punto de ebullición 296°C
Temperatura de inflamación 154°C (309°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.519
Cantidad 250 g
Número UN UN2735
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Nombre IUPAC 3-imidazol-1-ilpropan-1-amina
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.18
Porcentaje de pureza 98%